Learn More
Nitrite de sodium, (USP/FCC), MP Biomedicals
Code produit 11477241 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11477241 500 g
11487241 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11477241 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0296030190
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 7632-00-0
Formule moléculaire NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 69.00
Numéro MDL MFCD00011118
Clé InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
CID PubChem 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nom IUPAC nitrite de sodium
SMILES [Na+].[O-]N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Nitrite
Quantité 500 g
Poids de la formule 69
Qualité FCC / USP