Learn More
Nitroferricyanure de sodium, dihydraté, cristal, réactif A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T. Baker™
Code produit 15598164 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
125g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15598164 125 g Flacon poly 125g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15598164 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 379204
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 13755-38-9
Formule moléculaire C5H4FeN6Na2O3
Poids moléculaire (g/mol) 297.95
Numéro MDL MFCD00149192
Clé InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
CID PubChem 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Nitroferricyanide
Note relative au nom Dihydrate
Forme physique Crystals
Quantité 125 g
Nom IUPAC disodium ; fer(4+) ; anion nitroxyle ; pentacyanide ; dihydrate
Poids de la formule 297.95
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon poly