Learn More
Sodium nitroprussiate dihydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10239470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10239470 25 g Flacon en verre 25g
10321651 100 g Flacon en verre 100g
10381691 500 g Flacon en verre 500g
10107103 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10239470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424360250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.00€
    46.60€ / 25g
    Économisez 1.40€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13755-38-9 | C5H4FeN6Na2O3 | 297.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13755-38-9
Formule moléculaire C5H4FeN6Na2O3
Poids moléculaire (g/mol) 297.95
Numéro MDL MFCD00149192
Clé InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
CID PubChem 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium nitroferricyanide dihydrate
Couleur Bordeaux
Forme physique Crystals
Quantité 25 g
Formule linéaire Na2Fe(CN)5NO·2H2O
Merck Index 15,878
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Nom IUPAC disodium ; fer (4+);nitroxyle anion ;pentacyanide;dihydraté
Poids de la formule 297.94
Pourcentage de pureté 99.0 to 102.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.72
Densité 1.7200g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium nitroferricyanide dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.