Learn More
Dihydrate de nitroferricyanure(III) de sodium, Honeywell Fluka™
Code produit 15602280 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15602280 5 g 5g
15682270 100 g 100g
15692270 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15602280 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2287105G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13755-38-9
Formule moléculaire C5H4FeN6Na2O3
Poids moléculaire (g/mol) 297.95
Numéro MDL MFCD00149192
Clé InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
CID PubChem 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Nitroferricyanide(Iii) Dihydrate
Quantité 5 g
Formule linéaire Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
Numéro UN 3288
Nom IUPAC disodium;iron(4+);nitroxyl anion;pentacyanide;dihydrate
Poids de la formule 297.95g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS