Learn More
Sodium Nitroferricyanide Dihydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium Nitroferricyanide |
| Note relative au nom | Dihydraté |
| CAS | 13755-38-9 |
| % min. CAS | 98.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Forme physique | Fine Crystals or Crystalline Powder |
| Quantité | 100 g |
| Formule moléculaire | C5H4FeN6Na2O3 |
| Numéro MDL | MFCD00149192 |
| Synonyme | nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o |
| Show More |