Learn More
Nitroprusside de sodium dihydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit 11488842 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11488842 100 g Récipient de poudre en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11488842 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/5720/48
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
100g, récipient de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 13755-38-9
Couleur Rouge
pH 5
Forme physique Solide cristallin
Quantité 100 g
Formule moléculaire C5H4FeN6Na2O3
Numéro MDL MFCD00149192
Synonyme nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
Clé InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Nom IUPAC disodium ; fer (4+);nitroxyle anion ;pentacyanide;dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 297.95
CID PubChem 11953895
Poids de la formule 297,94g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium nitroferricyanide dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitroferricyanide dihydrate, Sodium nitroferricyanide