Learn More
Nitroprussiate de sodium dihydraté, (cristallin), MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Nitroprusside Dihydrate |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 100 g |
| Nom IUPAC | disodium;fer(4+);nitroxyl;anion;pentacyanide;dihydrate |
| Poids de la formule | 297.95 |
| Pourcentage de pureté | 99.87% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium Nitroprusside Dihydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium NitroprussideDihydrate