Learn More
Nitroprussiate de sodium dihydraté, cristallin, MP Biomedicals
Code produit 11484351 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484351 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11484351 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215206125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.45€
    55.65€ / 25g
    Économisez 2.80€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Analytical grade chemical reagent for laboratory and research applications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Nitroprusside
Note relative au nom Dihydraté
CAS 13755-38-9
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Formule moléculaire C5H4FeN6Na2O3
Numéro MDL MFCD00149192
Synonyme nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
Clé InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Nom IUPAC disodium pentacyano(oxydaniumylidyneamino)ironbis(ylium) dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 297.95
CID PubChem 11953895
Poids de la formule 297.95
Pourcentage de pureté >99%
Densité 7,87 g/cm3 à 25 °C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium Nitroprusside Dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium NitroprussideDihydrate