Learn More
Sodium Nitroprusside Dihydrate, puriss. p.a., ≥99 %, réactif ACS, Solstice
Code produit 15686840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15686840 100 g 100g
15696840 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15686840 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 71778100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    158.95€ / 100g
    Économisez 24.05€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-02-2027
Ajouter au panier
Puriss. p.a., réactif ACS, réactif ISO, réactif Pharmacopée européenne, ≥ 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13755-38-9
Formule moléculaire C5H4FeN6Na2O3
Poids moléculaire (g/mol) 297.95
Numéro MDL MFCD00149192
Clé InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
CID PubChem 11953895
Nom IUPAC disodium;fer(4+);nitroxyl;anion;pentacyanide;dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium nitroprusside dihydrate
Quantité 100 g
Formule linéaire Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 297,95g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium nitroprusside dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.