Learn More
Sodium Nitroprusside Dihydrate, puriss. p.a., ≥99 %, réactif ACS, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium nitroprusside dihydrate |
| Quantité | 25 g |
| Formule linéaire | Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O |
| Numéro UN | UN3288 |
| Poids de la formule | 297,95g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99 % |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium nitroprusside dihydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.