Learn More
Sodium Nitroprusside Dihydrate, purum p.a., ≥98% (AT), ACS reagent, Honeywell™
Code produit 15616850 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15616850 25 g 25g
15606850 100 g 100g
15626850 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15616850 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 7178025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Purum p.a., ≥ 98,0 % (AT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13755-38-9
Formule moléculaire C5H4FeN6Na2O3
Poids moléculaire (g/mol) 297.95
Numéro MDL MFCD00149192
Clé InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
CID PubChem 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium nitroprusside dihydrate
Quantité 25 g
Formule linéaire Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
Numéro UN UN3288
Nom IUPAC disodium;iron(4+);nitroxyl anion;pentacyanide;dihydrate
Poids de la formule 297.95g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (AT)