Learn More
Orthovanadate de sodium, solution aqueuse 100 mM, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15413009
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15413009 100 mL 100mL
15403009 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15413009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60191.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 13721-39-6 | Na3O4V | 183.907 g/mol
Sodium orthovanadate, is used as an inhibitor of several phosphatases and kinases such as protein tyrosine phosphatases (PTPs), alkaline phosphatase (ALP), and ATPase. It also acts as an inhibitor of adenosine kinase (AK) and phosphofructokinase (PFK). It also suppresses p53-mediated apoptosis by transcription-dependent and -independent pathways.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘orthovanadate de sodium est utilisé comme inhibiteur de plusieurs phosphatases et kinases telles que les phosphatases tyrosines (PTPs), la phosphatase alcaline (PAB) et l‘ATPase. Il agit également comme un inhibiteur de l‘adénosine kinase (AK) et de la phosphofructokinase (PFK). Il supprime également l‘apoptose médiée par p53 par des voies indépendantes et dépendantes de la transcription.
Solubilité
Il est soluble dans l‘eau (50 mg/ml)
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts de fom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13721-39-6
Formule moléculaire Na3O4V
Poids moléculaire (g/mol) 183.907
Numéro MDL MFCD00003511
Clé InChI IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
CID PubChem 61671
ChEBI CHEBI:35607
Nom IUPAC Trisodium ; trioxido(oxo)vanadium
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium orthovanadate
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Formule linéaire Na3VO4
Informations sur la solubilité It is soluble in water (50mg/ml,)
Poids de la formule 183.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100mM aq. soln.