Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Orthovanadate |
| CAS | 13721-39-6 |
| Quantité | 10 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. |
| Formule moléculaire | Na3O4V |
| Synonyme | sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt |
| Clé InChI | IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Nom IUPAC | Trisodium ; trioxido(oxo)vanadium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 183.907 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium Orthovanadate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- P235-Tenir au frais.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium orthovanadate