Learn More
Orthovanadate de sodium, 96 % min., (poudre), MP Biomedicals
Code produit 11485721 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11485721 25 g
11495721 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485721 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215966425
Puissant inhibiteur de phosphate alcalin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13721-39-6
Formule moléculaire Na3O4V
Poids moléculaire (g/mol) 183.907
Clé InChI IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
CID PubChem 61671
ChEBI CHEBI:35607
Nom IUPAC Trisodium ; trioxido(oxo)vanadium
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Orthovanadate
Forme physique Powder
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 96% min.
Poids de la formule 183.9