Learn More
Orthovanadate de sodium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10114740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10114740 50 g Flacon en plastique 50g
10388480 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10114740 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205330500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 13721-39-6 | Na3O4V | 183.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13721-39-6
Formule moléculaire Na3O4V
Poids moléculaire (g/mol) 183.91
Numéro MDL MFCD00003511
Clé InChI IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
CID PubChem 61671
ChEBI CHEBI:35607
Nom IUPAC Trisodium ; trioxido(oxo)vanadium
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium orthovanadate
Point de fusion 850.0°C to 866.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (as Na3VO4)
Formule linéaire Na3VO4
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol
Poids de la formule 183.91
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium orthovanadate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./