Learn More
Sodium Orthovanadate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Orthovanadate |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/3Na.4O.V/q3*+1;;3*-1; |
| Poids de la formule | 183.8929 |