Learn More
Sodium oxalate, 0.1N Standardized Solution
Code produit 15452857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452857 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15452857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047123.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.40€
    64.65€ / 1L
    Économisez 9.75€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium oxalate
Note relative au nom 0.1N Standardized Solution
CAS 62-76-0
Formule moléculaire C2Na2O4
Formule linéaire Na2C2O4
Numéro MDL MFCD00012465
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Synonyme sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
Clé InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Nom IUPAC disodium oxalate
Poids moléculaire (g/mol) 134.00
CID PubChem 6125
Poids de la formule 134