Learn More
Oxalate de sodium, ≥99,5 %, Réactif ACS, Solstice
Code produit 15642210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15642210 500 g Flacon poly 500g
15632210 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15642210 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 223433500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    156.72€ / 500g
    Économisez 16.28€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-04-2027
Ajouter au panier
Réactif ACS,≥99,5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-76-0
Formule moléculaire C2Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 134.00
Numéro MDL MFCD00012465
Clé InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
CID PubChem 6125
Nom IUPAC disodium oxalate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Oxalate
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule linéaire NaOOCCOONa
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3631622
Poids de la formule 134g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 99,5 %
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium oxalate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium oxalate