Learn More
Oxalate de sodium, 99,8+ %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 12616777 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12616777 500 g 500g
12606777 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12616777 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/5840/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 62-76-0
Formule moléculaire C2Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 134.00
Numéro MDL MFCD00012465
Clé InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
CID PubChem 6125
Nom IUPAC disodium ; oxalate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Point de fusion 250°C
Couleur Blanc
pH 8
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 134g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium oxalate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.