Learn More
Oxalate de sodium, solution volumétrique étalon d’acculute, concentration finale 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Unit
6 Units
Conditionnement:
1 unité
6 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359329 1 Unit 1 unité
11349329 6 Units 6 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359329 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 088626.LQ
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-76-0
Formule moléculaire C2Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 134.00
Numéro MDL MFCD00012465
Clé InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 6125
Nom IUPAC disodium oxalate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium oxalate
Odeur Odorless
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Type Analytical Volumetric Solution
Quantité 1 Unit
Poids de la formule 134
Qualité Standard