Learn More
Oxalate de sodium, réactif de qualité ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium oxalate |
| Point de fusion | 250.0°C to 270.0°C |
| Forme physique | Crystalline Powder |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | NaO2CCO2Na |
| Merck Index | 15,8781 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 37g/L (20°C). Other solubilities: 6.3 g/100mL water (100°C), insoluble in ethanol and ether |
| Poids de la formule | 134 |
| Qualité | Réactif ACS |
Sécurité et traitement
- Sodium oxalate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioic acid, disodium salt