Learn More
Solution d’oxalate de sodium, 0,05M, Solstice
Code produit 15604870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
20 L
Conditionnement:
1L
20L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15604870 1 L 1L
15614870 20 L 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15604870 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 352401L
 Article restreint
Expédition estimée: 02-02-2027
Ajouter au panier
Volumétrique, 0,05 M (COO)2Na2
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62-76-0
Formule moléculaire C2Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 134.00
Numéro MDL MFCD00012465
Clé InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
CID PubChem 6125
Nom IUPAC disodium ; oxalate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium oxalate solution
Forme physique Liquid
Quantité 1 L
Formule linéaire NaOOCCOONa
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3631622
Poids de la formule 134g/mol
Qualité Not Available