Learn More
(Para)périodate de sodium , 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10677400 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10677400 100 g Flacon en verre 100g
10422180 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10677400 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432851000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13940-38-0 | H2INa3O6 | 293.88 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13940-38-0
Formule moléculaire H2INa3O6
Poids moléculaire (g/mol) 293.88
Numéro MDL MFCD00036146
Clé InChI DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
Synonyme sodium paraperiodate, sodium para periodate, sodium triparaperiodate, sodium hydrogen periodate, 3na.h2io6, periodic acid trisodium salt, trisodium dihydrogen orthoperiodate, sodium para periodate, commercial, trisodium dihydroxydioxidoiodosylolate, trisodium dihydroxy-trioxido-oxo-$l^ 7-iodane
CID PubChem 9796123
Nom IUPAC trisodium;dihydroxy-trioxido-oxo-$l^{7}-iodane
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[I](O)([O-])([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium (para)periodate
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Formule linéaire Na3H2IO6
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 293.89
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium (para)periodate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.