Learn More
Sodium (para)periodate, ≥99.0% (as H2INa3O6, RT), Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals ProduitsDescription
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium (para)periodate |
| Point de fusion | 300°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 100 g |
| Formule linéaire | Na3H2IO6 |
| Numéro UN | UN1479 |
| Informations sur la solubilité | 106.7g/L at 20°C |
| Poids de la formule | 293.89g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (as H2INa3O6, RT) |
| Afficher plus |