Learn More
Sodium Perborate Tetrahydrate, ≥10% Active Oxygen Basis, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals ProduitsDescription
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | Decomposes on heating |
| Nom chimique ou matériau | Sodium perborate tetrahydrate |
| Point de fusion | 60°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Crystalline Powder |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | NaBO3 · 4H2O |
| Numéro UN | UN1479 |
| Informations sur la solubilité | Soluble |
| Poids de la formule | 153.86g/mol |
| Afficher plus |