Learn More
Tétrahydrate de perborate de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443970
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11443970 100 g 100g
11409502 500 g 500g
11419502 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11443970 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10189.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 10486-00-7 | NaBO3·4H2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le tétrahydrate de perborate de sodium est considéré comme une source dʼhydrogène actif utilisé dans les détergents, les produits de nettoyage, les détergents à lessive et les agents de blanchiment. Il est appliqué comme agent de blanchiment dentaire utilisé pour les dents. Il possède des propriétés antiseptiques et agit comme désinfectant ainsi que comme conservateur dans les gouttes ophtalmiques. En outre, il est mélangé à un activateur approprié, la tétraacétylethylenediamine, afin de libérer de lʼoxygène à des températures plus basses.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à lʼhumidité. Incompatible avec les métaux, les sels métalliques, les acides, les bases et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10486-00-7
Formule moléculaire NaBO3·4H2O
Numéro MDL MFCD00149231
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium perborate tetrahydrate
Point de fusion 60°C (decomposition)
pH ∼10
Quantité 100 g
Numéro UN UN1479
Merck Index 14,8652
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 153.86 (81.84 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.73