Learn More
Perborate de sodium tétrahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 60°C |
| CAS | 10486-00-7 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 10.4 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | BNaO3·4H2O |
| Numéro MDL | 149231 |
| Poids de la formule | 153.86g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium perborate tetrahydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium perborate tetrahydrate, Sodium perborate