Learn More
Perborate de sodium tétrahydraté, réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377708 500 g 500g
11367708 25 g 25g
11357708 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11377708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033383.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 10486-00-7 | NaBO3·4H2O
Sodium perborate tetrahydrate is mainly used in textile mills as a bleaching agent for a variety of fabrics, namely, wool, cotton, linen, rayon, etc, and as oxidizing and fixing agent for dyes. It is also used in dentifrices, denture cleaners and pharmaceuticals due to its cleansing, deodorizing and antiseptic properties and is incorporated in soaps and detergent powders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Mortar, plasters, cements, gas manufacturing to remove ammonia, in lubricants, water softening, petrochemicals, soil conditioner, paving materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10486-00-7
Numéro MDL MFCD00149231
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Perborate Tetrahydrate
Point de fusion 60°C (decomposition)
Forme physique Granulaire
Quantité 500 g
Formule moléculaire NaBO3·4H2O
Informations sur la solubilité Soluble in water (23g/L) at 20°C.
Poids de la formule 153.86 (81.84 Anhydrous)
Qualité Réactif
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.73