Learn More
Tétrahydrate de perborate de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Perborate Tetrahydrate |
| CAS | 10486-00-7 |
| Quantité | 50 g |
| Formule moléculaire | BNaO3 . 4(H2O) |
| Synonyme | Perboric Acid (HBO3) Sodium Salt Tetrahydrate, Sodium Perborate (NaBO3) Tetrahydrate, Perborn Sodium Borate (NaBO3) Tetrahydrate, Sodium Perborate Tetrahydrate, Sodium Peroxoborate Tetrahydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/BO3.Na.4H2O/c2-1-3-4-1;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;; |
| SMILES | O.O.O.O.[Na+].[O-]B1OO1 |
| Nom IUPAC | sodium;3-oxidodioxaborirane;tétrahydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.86 |
| Poids de la formule | 154.0261 |