Learn More
Percarbonate de sodium, 13-14 % d’oxygène actif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10078871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Plastic bottle
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
Code produit. 10078871
Marque: Thermo Scientific Acros 370735000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15630-89-4 | 1·5 H2O2 | 157.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15630-89-4
Formule moléculaire 1·5 H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 157.01
Numéro MDL MFCD00043204
Synonyme Sodium carbonate hydrogen peroxide
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium percarbonate
Couleur Blanc
Forme physique Granular Powder
Quantité 500 g
Formule linéaire 1·5 H2O2
Informations sur la solubilité Solubility in water: 150g/L.
Poids de la formule 157.01
Pourcentage de pureté ≥13% (available oxygen)
Conditionnement Plastic bottle