Learn More
Perchlorate de sodium, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10031501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10031501 250 g Flacon en plastique 250g
10737002 1 kg Flacon en plastique 1kg
10054103 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10031501 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 342182500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7601-89-0 | ClNaO4 | 122.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7601-89-0
Formule moléculaire ClNaO4
Poids moléculaire (g/mol) 122.44
Numéro MDL MFCD00003480
Clé InChI BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
CID PubChem 522606
Nom IUPAC perchlorate de sodium
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium perchlorate
Point de fusion 482.0°C
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire NaClO4
Merck Index 15, 8784
Informations sur la solubilité Solubility in water: 209 g/100mL (15°C). Other solubilities: 170 g/100mL water (0°C), 300 g/100mL water (80°C), soluble in alcohol
Poids de la formule 122.44
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 2 % max. (130°C, 2 hrs)