Learn More
Sodium Perchlorate, for HPLC, Thermo Scientific
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
:
Sodium Perchlorate, for HPLC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Perchlorate |
| CAS | 7-3-7791 |
| Forme physique | Powder, Crystals and/or Chunks |
| Quantité | 250 g |
| Poids moléculaire (g/mol) | 140.45 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Qualité | HPLC |
| Conditionnement | Plastic Powder Jar |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium perchlorate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium perchlorate