Learn More
Perchlorate de sodium monohydraté, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453584
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11453584 250 g 250g
11443584 1000 g 1000g
11463584 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453584 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11243.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7791-07-3 | ClH2NaO5 | 140.45 g/mol
Sodium perchlorate, monohydrate is a chaotropic agent used in standard DNA extraction and hybridization reactions in molecular biology. It is widely utilized as a deproteinization agent during nucleic acid synthesis. A bit of modern commercial explosives products may contain sodium perchlorate, ammonium perchlorate, or potassium perchlorate as a chemical sensitizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le perchlorate de sodium, monohydraté, est un agent chaotropique utilisé dans les réactions standard d‘extraction et d‘hybridation d‘ADN en biologie moléculaire. Il est largement utilisé comme agent de déprotéinisation pendant la synthèse des acides nucléiques. Certains produits explosifs commerciaux modernes peuvent contenir du perchlorate de sodium, du perchlorate d‘ammonium ou du perchlorate de potassium comme agent sensibilisant chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
C‘est un solide hygroscopique. Stocker dans une atmosphère inerte et garder à l‘écart des sources d‘inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7-3-7791
Formule moléculaire ClH2NaO5
Poids moléculaire (g/mol) 140.45
Numéro MDL MFCD00149164
Clé InChI IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
CID PubChem 516899
Nom IUPAC perchlorate de sodium hydraté
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Sodium perchlorate monohydrate
Point de fusion 130°C (decomposition)
Quantité 250 g
Numéro UN UN1502
Merck Index 14,8653
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 140.48 (122.46 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥97%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.02
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium perchlorate monohydrate
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Faresætning
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Sikkerhedssætning
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium perchlorate monohydrate
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.