Learn More
Perchlorate de sodium monohydraté, purum p.a., cristallisé, 98,0 % (T), Honeywell™
Code produit. 16646183 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
:
50 kg
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 16646183
Marque: Honeywell Research Chemicals 7185250KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium perchlorate monohydrate
Point de fusion 469°C.anhydrous substance
CAS 7791-07-3
Couleur Incolore
% max. CAS ≤ 100%
pH 6 to 8
Quantité 50 kg
Formule moléculaire ClH2NaO5
Formule linéaire NaClO4 · H2O
Clé InChI IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[Na+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Nom IUPAC perchlorate d’hydrate de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 140.45
Qualité Réactif
Densité 2.02 g/cm3 (20°C)