Learn More
Périodate de sodium, + 99,8 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10348673 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10348673 100 g Flacon en plastique 100g
10647391 5 g Flacon en verre 5g
10229990 500 g Flacon en plastique 500g
11924221 2.5 kg Bouteille en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10348673 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 419611000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    92.65€ / 100g
    Économisez 14.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7790-28-5 | INaO4 | 213.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-28-5
Formule moléculaire INaO4
Poids moléculaire (g/mol) 213.89
Numéro MDL MFCD00003534
Clé InChI JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
CID PubChem 23667635
ChEBI CHEBI:75226
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium periodate
Point de fusion 300.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.8 to 100.3% (on dried basis) (Iodometry)
Formule linéaire NaIO4
Fieser 01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455; 11,492; 13,145; 15,294
Merck Index 15,8772
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 389g/L (52°C),soluble in h2so4,hno3,acetic acids,insoluble in most common organic solvents
Nom IUPAC periodate de sodium
Poids de la formule 213.89
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium periodate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.