Learn More
Périodate de sodium, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium periodate |
| Point de fusion | 300.0°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 3.4 to 4.5 (5% soln. at 20°C) |
| Forme physique | Cristaux fins |
| Quantité | 100 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Iodometry) |
| Formule linéaire | NaIO4 |
| Fieser | 01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455; 11,492; 13,145; 15,294 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sodium periodate
- Dangers
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.