Learn More
Périodate de sodium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 11418962 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
5 kg
Conditionnement:
100g
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418962 100 g 100g
11443423 250 g 250g
11413753 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418962 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/5980/48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    91.90€ / 100g
    Économisez 42.10€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
INaO4, numéro CAS-7790-28-5, périodate de sodium, m-périodate de sodium, périodate de sodium, périodate de sodium, acide périodique hio4, sel de sodium, méta périodate de sodium, pénodate de sodium, métapériodate de sodium, acide périodique, sel de sodium, méta périodate de sodium, 250 g, CHEBI:75226, blanc, 213,89 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-28-5
Formule moléculaire INaO4
Poids moléculaire (g/mol) 213.89
Numéro MDL MFCD00003534
Clé InChI JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
CID PubChem 23667635
ChEBI CHEBI:75226
Nom IUPAC periodate de sodium
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Spécification
Point de fusion 300 °C
Couleur Blanc
pH 3.4 à 4.5
Quantité 100 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Poids de la formule 213,89g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium periodate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.