Learn More
Périodé de sodium, solstice
Code produit 15613280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15613280 500 g 500g
15623280 5 g 5g
15693270 100 g 100g
15603280 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15613280 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 311448500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00€
    384.72€ / 500g
    Économisez 39.28€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-04-2027
Ajouter au panier
Réactif ACS,≥99,8%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-28-5
Formule moléculaire INaO4
Poids moléculaire (g/mol) 213.89
Numéro MDL MFCD00003534
Clé InChI JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
CID PubChem 23667635
ChEBI CHEBI:75226
Nom IUPAC sodium periodate
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Periodate
Quantité 500 g
Formule linéaire NaIO4
Numéro UN 3085
Poids de la formule 213,89g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,8 %
Qualité Réactif ACS