Learn More
Sodium Periodate, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15605130 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15605130 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15605130 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 36364225G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Matrix silica gel support, 10 wt. %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium periodate
CAS 7790-28-5
Quantité 25 g
Formule moléculaire INaO4
Formule linéaire NaIO4
Numéro MDL MFCD00003534
Numéro UN UN3085
Synonyme sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
Clé InChI JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Nom IUPAC sodium periodate
Poids moléculaire (g/mol) 213.89
CID PubChem 23667635
ChEBI CHEBI:75226
Poids de la formule 213.89g/mol