Learn More
Sodium Periodate, TRC
Code produit 30006839
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006839 10 g 10g
30010547 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30006839 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS66500010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-28-5
Formule moléculaire I O4 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 213.8918
Synonyme Periodic acid (HIO4), sodium salt (1:1), Periodic acid (HIO4), sodium salt (8CI,9CI), Sodium periodate (NaIO4) (6CI), Monosodium metaperiodate, Periodic acid sodium salt, Sodium metaperiodate, Sodium metaperiodate (NaIO4);
Nom IUPAC sodium;periodate
SMILES [Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Periodate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Poids de la formule 213.8739