Learn More
Peroxyde de sodium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398016
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11398016 50 g 50g
11308026 250 g 250g
11318026 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11398016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13306.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1313-60-6 | Na2O2 | 77.978 g/mol
Sodium peroxide acts as a bleaching agent in laundry and wood pulp. It finds application in the extraction of minerals from various ores. It acts as an oxidizing agent as well as an oxygen source by reacting with carbon dioxide. Furthermore, it is used as a deodorant and an analytical reagent. It is also useful in scuba gear and in submarines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le peroxyde de sodium agit comme agent de blanchiment dans la lessive et dans la pâte de bois. Il trouve l‘application dans l‘extraction de minéraux de divers minerais. Il agit comme agent oxydant ainsi que comme source d‘oxygène en réagissant avec le dioxyde de carbone. De plus, il est utilisé comme désodorisant et réactif analytique. Il est également utile dans les équipements de plongée et dans les sous-marins.
Solubilité
Soluble dans l’acide. Insoluble dans les alcalis.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il réagit violemment avec l‘eau pour donner de l‘hydroxyde de sodium et du peroxyde d‘hydrogène. Incompatible avec les agents réducteurs puissants, les matières organiques, les alcools et les métaux en poudre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-60-6
Formule moléculaire Na2O2
Poids moléculaire (g/mol) 77.978
Numéro MDL MFCD00003497
Clé InChI PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
CID PubChem 14803
Nom IUPAC peroxyde de sodium
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium peroxide
Point de fusion 460°C (decomposition)
Quantité 50 g
Numéro UN UN1504
Merck Index 14,8655
Informations sur la solubilité Soluble in acid. Insoluble in alkali.
Poids de la formule 77.98
Pourcentage de pureté 95%
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Densité 2.805
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium peroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium peroxide