Learn More
Peroxyde de sodium, purum p.a, ≥95 %, Honeywell Fluka™
Code produit 15626860 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15626860 1 kg Flacon poly 1kg
15636860 250 g Flacon poly 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15626860 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 718831KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
pour la décomposition par méthode de Würzschmitt, réactif ACS, microbilles (petites), ≥ 95 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-60-6
Formule moléculaire Na2O2
Poids moléculaire (g/mol) 77.978
Numéro MDL MFCD00003497
Clé InChI PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
CID PubChem 14803
Nom IUPAC peroxyde de sodium
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium peroxide
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Numéro UN UN1504
Informations sur la solubilité 106.7g/L at 20°C
Poids de la formule 77.98g/mol
Pourcentage de pureté ≥95%
Conditionnement Flacon poly