Learn More
Peroxyde de sodium, qualité réactif, Honeywell
Code produit 15692200 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15692200 100 g 100g
15602210 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15692200 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 223417100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, granulaire, granulométrie de +140 mailles, 97 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-60-6
Formule moléculaire Na2O2
Poids moléculaire (g/mol) 77.978
Numéro MDL MFCD00003497
Clé InChI PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
CID PubChem 14803
Nom IUPAC peroxyde de sodium
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Peroxide
Forme physique Granules
Quantité 100 g
Numéro UN 1504
Poids de la formule 77.98g/mol
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Réactif