Learn More
Peroxyde de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium peroxide |
| CAS | 1313-60-6 |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | Na O2 |
| Synonyme | Disodium Dioxide, Disodium Peroxide, Sodium Oxide (Na2O2) |
| Formule InChI | InChI=1S/Na.O2/c;1-2/q+1;-2 |
| SMILES | [Na+].[O-][O-] |
| Nom IUPAC | sodium;peroxyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 54.9891 |
| Poids de la formule | 54.9801 |