Learn More
Péroxodisulfate de sodium, (persulfate de sodium), Honeywell™
Code produit 16605743
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16605743 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16605743 Fournisseur Fluka Code fournisseur 134571KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium peroxodisulfate
CAS 7775-27-1
Couleur Incolore
% max. CAS 1
pH 2.5 to 4
Quantité 1 kg
Formule moléculaire Na2O8S2
Clé InChI CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide disodique
Poids moléculaire (g/mol) 238.09
Qualité Réactif