Learn More
Peroxydisulfate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11448660 1 kg 1kg
11438660 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448660 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 054100.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7775-27-1 | Na2O8S2 | 238.092 g/mol
Sodium peroxydisulfate is used as a radical initiator for emulsion polymerization reactions like acrylonitrile butadiene styrene, detergent component, soil conditioner and soil remediation. It is also used for curing of formaldehyde adhesives. It acts as a bleaching agent and in the production of dyestuffs. It finds application in zinc and printed circuit boards and considered to be a replacement for ammonium persulfate in etching mixtures. Further, it is used in the preparation of diapocynin from apocynin. It plays a role in the conversion of phenols to para-diphenols in alkaline solution and of arylamines to aminophenols. It is actively involved in the Elbs persulfate oxidation and the Boyland-Sims oxidation reactions as an oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7775-27-1
Formule moléculaire Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 238.092
Numéro MDL MFCD00003501
Clé InChI CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
CID PubChem 62655
Nom IUPAC persulfate de sodium
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium peroxydisulfate
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 238.1
Densité 2.40 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium peroxydisulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium persulfate