Learn More
Persulfate de sodium, 99,5 %, MP Biomedicals™
Code produit 11485442 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11485442 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11485442 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219549991
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium persulfate
CAS 7775-27-1
Couleur Blanc
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 0.995
Formule moléculaire Na2O8S2
Synonyme sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
Clé InChI CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC persulfate de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 238.092
CID PubChem 62655
Poids de la formule 238.13
Densité 1250 - 1300kg/m3 (bulk density)