Learn More
Sodium Persulfate, Honeywell
Code produit 15632030 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15632030 500 g 500g
15602030 1 kg 1kg
15612030 2.5 kg 2.50kg
15642030 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15632030 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 216232500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif,≥98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7775-27-1
Formule moléculaire Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 238.092
Numéro MDL MFCD00003501
Clé InChI CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
CID PubChem 62655
Nom IUPAC disodium;sulfonatooxy sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium Persulfate
Quantité 500 g
Formule linéaire Na2S2O8
Numéro UN 1505
Poids de la formule 238.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif