Learn More
Persulfate de sodium, TRC
Code produit 30416484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30416484 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416484 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6659005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Persulfate
CAS 7775-27-1
Quantité 5 g
Formule moléculaire Na2O8S2
Synonyme Peroxydisulfuric Acid ([(HO)S(O)2]2O2) Disodium Salt, Sodium Peroxydisulfate, Disodium Peroxodisulfate, Disodium Peroxydisulfate, Disodium Persulfate, SP, SP (Peracid), SPS, Sodium Dipersulfate, Sodium Peroxodisulfate, Sodium Peroxydisulfate (Na2S2O8), Sodium Persulfate (Na2S2O8)
Formule InChI InChI=1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC persulfate de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 238.1
Poids de la formule 237.883