Learn More
Persulfate de sodium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Persulfate |
| CAS | 7775-27-1 |
| Quantité | 50 g |
| Formule moléculaire | Na2O8S2 |
| Synonyme | Peroxydisulfuric Acid ([(HO)S(O)2]2O2) Disodium Salt, Sodium Peroxydisulfate, Disodium Peroxodisulfate, Disodium Peroxydisulfate, Disodium Persulfate, SP, SP (Peracid), SPS, Sodium Dipersulfate, Sodium Peroxodisulfate, Sodium Peroxydisulfate (Na2S2O8), Sodium Persulfate (Na2S2O8) |
| Formule InChI | InChI=1S/2Na.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | persulfate de sodium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 238.1 |
| Poids de la formule | 237.883 |